Learn More
Hamilton™ e siringhe con ago cementato GC per autocampionatori Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 ALS
Codice prodotto. 10303381
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10303381 5 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10303381 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 87900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45€
    69.11€ / pezzi 1
    Risparmia 3.34€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per gli autocampionatori di liquidi per gascromatografia Agilent 7670, 7671 e 7672 Automatic Liquid Sampler (ALS). Le siringhe con ago cementato GC per autocampionatori ALS Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
  • Ago cementato (N) - Per siringhe con volumi ridotti, gli aghi sono incollati sul corpo della siringa di vetro nel punto corrispondente allo zero della scala graduata
  • Grazie a questa caratteristica, il volume morto è limitato allo spazio interno dell'ago
  • Non autoclavabile
  • La misura dell'ago è determinata dal volume della siringa e non è selezionabile
  • Modello ago a punta 2 ago a punta non carotante, affilato, smussato, curvo consigliato per la penetrazione a taglio obliquo. Misura disponibile: 26s
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 pollici
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.013 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 0.034 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.66 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.048 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Microliter™
Pressione max 137.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 75 N
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 5 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7670, 7671 e 7672, autocampionatori per gascromatografia
Tipo di collegamento Cementato