Learn More
Hamilton™ e siringhe con ago cementato GC per autocampionatori Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 ALS
Codice prodotto. 10140221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6/confezione
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10140221 6/confezione pezzi 6
10189930 Ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10140221 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 80366
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per gli autocampionatori di liquidi per gascromatografia Agilent 7670, 7671 e 7672 Automatic Liquid Sampler (ALS). Le siringhe con ago cementato GC per autocampionatori ALS Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.013 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.048 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.66 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.047 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Microliter™
Pressione max 137.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 701 N
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 6/confezione
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7670, 7671 e 7672, autocampionatori per gascromatografia
Tipo di collegamento Cementato