Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ e Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 e siringhe GC 6850 ALS: Modello 7001
Codice prodotto. 10076564
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.18 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.64 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) interno ago Diametro (sistema metrico) ago esterno unitSize
10076564 23s G 0.18 mm 0.64 mm Pezzo
12892073 26s G 0.13 mm 0.47 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10076564 missing translation for 'mfr' Hamilton™ missing translation for 'supplierNo' 80176
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Designed to work with Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gas chromatography (GC) autosamplers
Microliter syringes have a stainless steel plunger that is hand fitted to the glass barrel and are designed for liquid sampling.
Syringe Termination
  • Knurled Hub (KH) - Removable plunger/needle assembly, knurled hub is used exclusively on the 7000 series syringes.
  • Needle Point Style
    • Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 23s, 26s
    Specifications
    Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
    Calibro dell'ago 23s G
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.049 in.
    Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.00719 in.
    Diametro (sistema metrico) interno ago 0.18 mm
    Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.025 in.
    Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 1.24 mm
    Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
    Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.64 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
    Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.71 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
    Product Type Siringa Microliter™
    Pressione max 6000 psi
    Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
    Temperatura max (sistema metrico) 155°C
    Min. Temperature (English) 50°F
    Modello 7001
    Numero dei punti dell'ago AS
    Min. Temperature (Metric) 10°C
    Quantità Confezioni singole
    Volume (sistema metrico) 1 μl
    Stile del punto dell'ago Cono
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7673, 7683, 6850, autocampionatori per gascromatografia
    Tipo di collegamento Rimovibile