Learn More
Hamilton™ Tungsten Cleaning Wires
Descrizione
Tungsten wires, best used with Hamilton Company Needle Cleaning Concentrate (14-819-85, 14-819-86).
Order Info
Ten wires per pack.
Specifica
Specifica
| Materiale | Tungsten |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.78 cm |
| Product Type | Cleaning Wire |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 22, 23G and Larger Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |