Learn More
Hamilton™ Dispensatore a ripetizione PB600-1
Codice prodotto. 10707971
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Siringhe da 25 μl a 2.5 ml Microliter™ e Gastight™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10707971 Siringhe da 25 μl a 2.5 ml Microliter™ e Gastight™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10707971 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 83700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    175.71€ / pezzi 1
    Risparmia 53.29€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Repeating dispenser for Hamilton Company syringes
  • Designed to consistently dispense a sample up to 50 times with the push of a button
  • Dispensers work with Hamilton Company Microliter and Gastight syringes in a 25μL to 2.5mL volume
Specifica
Tipo Dispensatore a ripetizione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe da 25 μl a 2.5 ml Microliter™ e Gastight™