Learn More
Hamilton™ Cartuccia di ricambio per precolonna a cartuccia serie PRP™
Descrizione
Stainless steel or PEEK replacement cartridges.
Specifica
Specifica
| pH | Da 1 a 13 |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Pressione max | 5000 psi |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.0 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colonna HPLC Hypersil™ |
| Materiale | Acciaio inox 316 |
| Assorbente | PRP-1 |