Learn More
Hamilton™ PRP™-X100 Guard Cartridge Kit
Codice prodotto. 10220773
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PEEK
Stainless Steel
Capacità della colonna:
57 μL
80 μL
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Capacità della colonna Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10220773 Stainless Steel 80 μL 20 mm Pezzo
10073204 PEEK 57 μL 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10220773 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 79448
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel and PEEK guard columns help protect your investment
  • Guard columns remove particulate contaminants and highly adsorptive compounds from samples
  • Modular and cartridge replacement is easy and tool free
  • Holders are available in stainless steel and PEEK materials, both designs optimized to reduce dead volume and prevent extra column band broadening
  • Holders for the cartridges are reusable indefinitely
Kit contains 1 holder and 2 cartridges
Recommended for use with virtually all solvents except high concentrations of Sodium Chloride.
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Pressione max 5000 psi
Capacità della colonna 80 μL
Diametro (sistema metrico) interno 2.3 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Virtually all solvents except high concentrations of sodium chloride