Learn More
Hamilton™ PRP™-X300 Ion Exclusion HPLC Columns
Polymeric column packing for the separation of alcohols and organic acids
935.00€ - 998.00€
Specifica
Formato colonna Analytical Column
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm
Pressione max 5000 psi (345 bar)
Compatibilità fase mobile pH 1 to 13, 0 to 100% aqueous, organic modifier
Dimensione particelle 7 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10005400
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79465
250 mm
998.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10218960
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79464
150 mm
935.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A fast, versatile HPLC column packing material, Hamilton PRP-X300 columns rapidly and easily separate closely related alcohols and organic acids without column heating. The sulfonated poly(styrene-divinylbenzene) support separates samples by a mixed mode mechanism.
Three Separation Modes
  • Hydrogen Bonding, Reversed Phase, and Ion Exclusion
  • Wide Applicability (Versatility)
    • A wide range of samples can be analyzed with PRP-X300 columns because the selectivity of the column can be altered by changing the pH of the buffer or adding an organic modifier (Methanol, Acetonitrile) to the buffer. The supports stability to organic solvents makes it possible to analyze samples that have been too highly retained on conventional ion exclusion supports. The use of isocratic conditions allows samples to be analyzed without column reequilibration.
  • Fast Results
    • The excellent selectivity of the PRP-X300 columns ensures most separations are complete within five minutes
  • Easy Sample Preparation
    • Most samples require only minimal preparation before injection
    • One particle size: 7μm
    • Three column internal diameters: 1.0 to 4.6mm
    • Two column materials: 316 stainless steel and PEEK
    • Analytical and semiprep/preparative guard columns
    Specifica
    Specifica
    Analytical Column
    5000 psi (345 bar)
    7 μm
    100 Å
    L17
    PSDVB/Sulfonic Acid
    Ion Exchange
    Column
    4.1 mm
    pH 1 to 13, 0 to 100% aqueous, organic modifier
    1 to 13
    5°C to 60°C
    PRP-X300
    Ion Exchange
    Stainless Steel