Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Codice prodotto. 10770145
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
10770145 20 G Pezzo
11573084 15 G Pezzo
11503094 18 G Pezzo
10642503 19 G Pezzo
11543094 24 G Pezzo
11533094 22 G Pezzo
11563094 28 G Pezzo
10332932 30 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10770145 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 90620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.10€
    60.05€ / pezzi 1
    Risparmia 4.05€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Connect to a syringe or other component
  • Made of PTFE
  • One female luer fitting on the end
  • Tubing is 12 in. in length
Specifica
Tipo Tubing Assembly
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Da utilizzare con (applicazione) Connect to a syringe or other component
Calibro dell'ago 20 G