Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili piccoli (siringhe da 2.5 - 100 μl)
Codice prodotto. 10291733
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
Misura 22s
Misura 26
Misura 26s
Misura 27
Misura 28
Misura 30
Misura 31
Misura 32
Misura 33
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva
Blunt
Cono
Smussato
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.004 in.
0.005 in.
0.0051 in.
0.0059 in.
0.0063 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.008 in.
0.0094 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.018 in.
0.019 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno unitSize
10291733 Misura 26s Cono 0.0051 in. 0.018 in. pezzi 6
10708494 Misura 26 Cono 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
10284302 Misura 22 Cono 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
10622804 Misura 22 Appuntita, smussata, curva 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
10274702 Misura 22s Cono 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
10323811 Misura 22s Appuntita, smussata, curva 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
11557704 Misura 22s Smussato 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
11520142 Misura 33 Smussato 0.004 in. 0.008 in. pezzi 6
10152642 Misura 22 Smussato 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
10225142 Misura 26s Smussato 0.0051 in. 0.018 in. pezzi 6
10788731 Misura 26s Appuntita, smussata, curva 0.0051 in. 0.019 in. pezzi 6
11547704 Misura 26 Smussato 0.01 in. 0.01 in. pezzi 6
11503234 Misura 26 Appuntita, smussata, curva 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
10616264 Misura 30 Blunt 0.0063 in. 0.012 in. pezzi 6
11510142 Misura 32 Blunt 0.004 in. 0.0094 in. pezzi 6
10183352 Misura 31 Blunt 0.005 in. 0.01 in. pezzi 6
11500142 Misura 28 Blunt 0.007 in. 0.014 in. pezzi 6
10281293 Misura 27 Blunt 0.0051 in. 0.016 in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 10291733 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 778407
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli aghi a cono rimovibili piccoli (RN) si possono utilizzare con le siringhe rimovibili (RN) da 100 μl e volumi inferiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Custom gauges, lengths and point styles are available
Specifica
Autoclavabile
Materiale Stainless Steel (Hub)
Calibro dell'ago Misura 26s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0051 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.13 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per i casi in cui sussiste il rischio di ostruzione dell'ago
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago per siringa di ricambio
Stile del punto dell'ago Cono