Learn More
Sacchetti essiccanti Hammond™
Codice prodotto. 11803092 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11803092 1 oz. pezzi 200
11832692 3 g pezzi 750
11893082 6 g pezzi 750
11833092 8 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11803092 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0719308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    88.25€ / pezzi 200
    Risparmia 27.75€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Protect materials from corrosion with these desiccant bags. Hammond™ Drierite™ Desiccant Bags reduce the humidity to a 100°F dew point in 10 hours and are dust-tight. Materials packaged with these bags are protected from corrosion for many months.
Nonwoven crepe bags filled with Drierite (anyhydrous calcium sulfate) completely dry the air within a package or container during shipment or storage.
  • Sturdy and held together by heat seals
  • Perform well in elevated temperatures
  • Will not release absorbed moisture at less than 350°F
Specifica
Materiale Calcium Sulfate
Quantità 1 oz.
Adeguatezza These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BAG DRIERITE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate, cobalt chloride