Learn More
Sacchetti essiccanti Hammond™
Codice prodotto. 11893082 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11893082 6 g pezzi 750
11832692 3 g pezzi 750
11803092 1 oz. pezzi 200
11833092 8 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11893082 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0719306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    156.12€ / pezzi 750
    Risparmia 47.88€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Protect materials from corrosion with these desiccant bags. Hammond™ Drierite™ Desiccant Bags reduce the humidity to a 100°F dew point in 10 hours and are dust-tight. Materials packaged with these bags are protected from corrosion for many months.
Nonwoven crepe bags filled with Drierite (anyhydrous calcium sulfate) completely dry the air within a package or container during shipment or storage.
  • Sturdy and held together by heat seals
  • Perform well in elevated temperatures
  • Will not release absorbed moisture at less than 350°F
Specifica
Materiale Calcium Sulfate
Quantità 6 g
Adeguatezza These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Drierite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride