Descrizione
- La fibra robusta e l’elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
- Qualità professionale per una pulizia efficace delle mani
- Senza profumo e delicato sulla pelle
Specifica
Specifica
| Product Type | Wet Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.17 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.7 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.31 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 13.5 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 4 x 58 Wipes |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit |