Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Codice prodotto. 12422320
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12422320 1000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12422320 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    44.76€ / pezzi 6
    Risparmia 117.24€
    72% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Perfetto per dispenser in aree bagno ad alta affluenza. Questo detergente per mani liquido, senza profumo e senza coloranti, è la soluzione professionale per mantenere l'igiene e la pulizia. Cassette da 1 litro. Compatibile con i dispenser 6948, 6955, 7173 e 8973.
  • Grande formato (1 L) che fornisce il doppio delle dosi rispetto a un classico flacone da 1 L, perfetto per servizi igienici molto frequentati
  • Sapone liquido incolore e inodore per uso quotidiano, adatto a tutti i tipi di pelle, specialmente quelle più sensibili
  • Facile ricarica: installazione dei flaconi con una semplice pressione fino a sentire uno scatto, flaconi comprimibili completamente riciclabili (tranne la pompa)
  • Compatibile con i nostri dispenser Aquarius™ 6948, 6955, 7173 e Kimberly-Clark Professional™ 8973 per un migliore controllo dei costi e degli sprechi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergente per mani
Colore Trasparente
Forma Liquid
Dimensioni (L x P x A) 93 x 93 x 180 mm
Intervallo di pH 6
Size 6 x 1 L
Volume (sistema imperiale) 33.8 oz.
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Peso (sistema imperiale) 13.6 lb.
Peso (sistema metrico) 1.033 kg