Learn More
Thermo Scientific™ Kit per dispenser manuale
Codice prodotto. 15102893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Kit per dispenser manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15102893 Kit per dispenser manuale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15102893 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50138221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1100.00€ / pezzi 1
    Risparmia 95.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Increase lab flexibility with the Thermo Scientific™ Hand Dispenser Kit, compatible with many Thermo Scientific™ Barnstead™ water purification systems.
Increase flexibility in the lab with the Thermo Scientific™ Hand Dispenser Kit, compatible with many Thermo Scientific™ Barnstead™ water purification systems. This kit includes a dispenser with 3 meter cord that connects to the water system tank and a 0.2 micron final filter. It is compatible with Barnstead LabTower™, Pacific™ and Smart2Pure™ systems.
Optional for the following Barnstead water purification systems:
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ RO
  • LabTower™ TII
  • Smart2Pure™
  • Pacific™ TII + tank (tank must have optional pump)
  • Pacific™ RO + tank (tank must have optional pump)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Kit per dispenser manuale
Da utilizzare con (apparecchiatura) LabTower EDI; LabTower RO; LabTower TII; Smart2Pure; Pacific TII + serbatoio (il serbatoio deve disporre di pompa opzionale); Pacific RO + serbatoio (il serbatoio deve disporre di pompa opzionale)
Include Kit per dispenser manuale (include il dispenser manuale con 3 metri di cavo e filtro finale da 0.2 micron)