Learn More
Brannan Termometro a infrarossi portatile
Description
- Termometro a infrarossi per temperatura corporea, senza contatto e igienico
- Realizzato appositamente per misurare la temperatura corporea indipendentemente dalla temperatura ambiente
- Risposta rapida per l’esecuzione di più misurazioni in breve tempo
- Formulato per eliminare il rischio di contaminazione incrociata
- Ideale per l’uso in ambienti scolastici, commerciali e dove si hanno contatti reciproci tra un numero elevato di persone Scelta tra °C o °F, temperatura corporea o superficiale
- Semplice e sicuro
- Puntamento laser
- Blocco dell’azionatore
- Blocco automatico dei dati
- Tempo di risposta: 0,5 secondi
- Emissività: 0,95 valore fisso
- Risoluzione: 0,1°C (0,1°F)
- Umidità relativa: < 85%
- Garanzia: 2 anni
Certifications:
- Marchio CE - Dispositivo medico di classe IIA
- EN 980: Simboli grafici da utilizzare per l'etichettatura dei dispositivi medici
- EN 1041:Informazioni fornite dal produttore con i dispositivi medici
- EN 60601-1: Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC:60601-1:1998)
- EN 60601-1-2: Apparecchi elettromedicali - Parte 1-2: Prescrizioni generali per la sicurezza Norma collaterale di compatibilità elettromagnetica Prescrizioni e prove (IEC 60601-1-2:2001)
- ASTM E1965-1998
- Produttore ISO13485
Warranty
2 Years
Specifications
Specifications
| Precisione termica | ±0.3°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 90°F to 108°F (Body), 32°F to 140°F (Surface) |
| Temperature Range (Metric) | 32 °C - 42,5 °C (corporea), 0 °C - 60 °C (superficiale) |
| Temperatura di esercizio (sistema imperiale) | 50°F to 104°F |
| Temperatura di esercizio (sistema metrico) | 10°C to 40°C |
| Include | Termometro a infrarossi, custodia morbida, batterie AA, manuale dell’utente |
| Tipi di allarme | Funzione programmabile di allarme audio in corrispondenza del valore definito dall’utente |
| Dimensioni (P x L x A) | 43 x 77 x 1459 mm (non confezionato) |
| Requisiti di stoccaggio | 0°C to 50°C |
| Sorgente luminosa | Display LCD con retroilluminazione |
| Show More |