Learn More
Katrin Hand Paper Towel Classic M
Codice prodotto. 15701017
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20.5 x 30 cm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15701017 20.5 x 30 cm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15701017 Fornitore Katrin N. del fornitore 48504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.85€
    67.54€ / 6 rotoli
    Risparmia 1.31€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Absorbent, hygienic and tear-resistant.
  • For KATRIN towel dispenser M with inner dispenser and similar models
  • Natural white
  • 790 wipes per roll
  • 1-ply 21 x 30 cm wipes
Specifica
Product Type Paper Towel
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 20.5 x 30 cm
Quantità confezione 6 rolls of 790 Wipes
Strato 1-ply
Spessore (sistema metrico) 1 x 21.5 g/m2