Learn More
Buerkle™ Pompa manuale OTAL™
Codice prodotto. 10270921
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
12 L/min.
14 L/min.
20 L/min.
26 L/min.
4 L/min.
Materiale:
Acciaio inox
PVDF
Polipropilene
Polipropilene/PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Materiale Dimensione della confezione
10270921 26 L/min. Polipropilene Pezzo
10697331 4 L/min. Polipropilene Pezzo
10433291 12 L/min. Polipropilene/PVC Pezzo
10652921 14 L/min. Polipropilene Pezzo
10761002 20 L/min. Polipropilene Pezzo
10732492 20 L/min. PVDF Pezzo
10712332 26 L/min. Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10270921 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 50051800
In stock
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Ensure removal of residual liquid with these versatile hand pumps. ™™
  • Pompe manuali OTAL con tubi di mandata in PP, con resistenza ad acidi/alcali e detergenti deboli.
  • Pompa con tubi di mandata in PVDF particolarmente adatta ad acidi e alcali ma non indicata per acidi e alcali altamente ossidanti. Grazie alle speciali proprietà del materiale, il PVDF ha una migliore resistenza chimica rispetto al PP. Resistente alla candeggina.
  • Pompa in acciaio inox AISI 304 (1.4301) per liquidi difficilmente combustibili nella categoria di rischio AIII (VbF). La pompa manuale OTAL in PP o PVDF deve essere utilizzata per mezzi caustici.
  • Pompa con tubo flessibile e rubinetto con tubo flessibile di scarico di 1.5 m di lunghezza in PVC e rubinetto d'arresto in PP/PE, tubo di mandata in PP. Il tubo flessibile di scarico è particolarmente adatto per riempire contenitori distanti.
  • Buona capacità di pompaggio
  • Con tappi universali in PVC morbido, per aperture contenitore di 30 - 70 mm di diametro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Resistente ad acidi, alcali e detergenti deboli
Portata 26 L/min.
Include Tubi di mandata in polipropilene con diam. di 18 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Profondità (sistema metrico) 70 cm
Pump Tube Length 70 cm
Resistance Properties Alkalis, Detergent, Weak Acid
Drum Opening Diameter 30 to 70 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 9001
Materiale Polipropilene
Product Type Pompa manuale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fusto di conservazione commerciale