Learn More
Buerkle™ Pompa manuale OTAL™
Codice prodotto. 10697331
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
12 L/min.
14 L/min.
20 L/min.
26 L/min.
4 L/min.
Materiale:
Acciaio inox
PVDF
Polipropilene
Polipropilene/PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Materiale unitSize
10697331 4 L/min. Polipropilene Pezzo
10433291 12 L/min. Polipropilene/PVC Pezzo
10652921 14 L/min. Polipropilene Pezzo
10761002 20 L/min. Polipropilene Pezzo
10732492 20 L/min. PVDF Pezzo
10270921 26 L/min. Polipropilene Pezzo
10712332 26 L/min. Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10697331 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 50051000
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Ensure removal of residual liquid with these versatile hand pumps. ™™
  • Pompe manuali OTAL con tubi di mandata in PP, con resistenza ad acidi/alcali e detergenti deboli.
  • Pompa con tubi di mandata in PVDF particolarmente adatta ad acidi e alcali ma non indicata per acidi e alcali altamente ossidanti. Grazie alle speciali proprietà del materiale, il PVDF ha una migliore resistenza chimica rispetto al PP. Resistente alla candeggina.
  • Pompa in acciaio inox AISI 304 (1.4301) per liquidi difficilmente combustibili nella categoria di rischio AIII (VbF). La pompa manuale OTAL in PP o PVDF deve essere utilizzata per mezzi caustici.
  • Pompa con tubo flessibile e rubinetto con tubo flessibile di scarico di 1.5 m di lunghezza in PVC e rubinetto d'arresto in PP/PE, tubo di mandata in PP. Il tubo flessibile di scarico è particolarmente adatto per riempire contenitori distanti.
  • Buona capacità di pompaggio
  • Con tappi universali in PVC morbido, per aperture contenitore di 30 - 70 mm di diametro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Resistente ad acidi, alcali e detergenti deboli
Portata 4 L/min.
Include Tubi di mandata in polipropilene con diam. di 12 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Da utilizzare con Fusto di conservazione commerciale
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Pump Tube Length 45 cm
Resistance Properties Alkalis, Detergent, Weak Acid
Tipo Pompa manuale
Drum Opening Diameter 20 to 36 mm
Materiale Polipropilene