Learn More
Buerkle™ Pompa manuale OTAL™
Beschreibung
- Pompe manuali OTAL con tubi di mandata in PP, con resistenza ad acidi/alcali e detergenti deboli.
- Pompa con tubi di mandata in PVDF particolarmente adatta ad acidi e alcali ma non indicata per acidi e alcali altamente ossidanti. Grazie alle speciali proprietà del materiale, il PVDF ha una migliore resistenza chimica rispetto al PP. Resistente alla candeggina.
- Pompa in acciaio inox AISI 304 (1.4301) per liquidi difficilmente combustibili nella categoria di rischio AIII (VbF). La pompa manuale OTAL in PP o PVDF deve essere utilizzata per mezzi caustici.
- Pompa con tubo flessibile e rubinetto con tubo flessibile di scarico di 1.5 m di lunghezza in PVC e rubinetto d'arresto in PP/PE, tubo di mandata in PP. Il tubo flessibile di scarico è particolarmente adatto per riempire contenitori distanti.
- Buona capacità di pompaggio
- Con tappi universali in PVC morbido, per aperture contenitore di 30 - 70 mm di diametro
Spezifikation
Spezifikation
| Applicazioni | Adatto per acidi e alcali, non per acidi e alcali altamente ossidanti |
| Portata | 20 L/min. |
| Include | Tubi di mandata in PVDF con diam. di 16 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.48 kg |
| Profondità (sistema metrico) | 70 cm |
| Pump Tube Length | 70 cm |
| Resistance Properties | Chlorine |
| Drum Opening Diameter | 30 to 70 mm |
| Materiale | PVDF |
| Product Type | Pompa manuale |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?