Learn More
Tork Tork Disinfettante mani in schiuma senza alcool
Codice prodotto. 30243751 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243751 Clear pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243751 Fornitore Tork N. del fornitore 520202
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Tork Disinfettante mani in schiuma senza alcool
  • Ingredienti attivi 100% vegetali e biodegradabili
  • Prodotto dermatologicamente testato
  • Nessuna restrizione al trasporto. Non infiammabile. Non classificato come sostanza pericolosa ai sensi del regolamento CLP (Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele). Non classificato come merce pericolosa
  • Semplifica il lavoro degli addetti alle pulizie: ricarica agevole [Prodotto certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal nel 2011] certificata in meno di 10 secondi [In base al tempo di ricarica del sapone secondo un test interno]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Colore Clear
Forma Foam
Principi attivi Lactic Acid
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Size 1 L