Learn More
Sampling Systems™ Hand Scraper
Codice prodotto. 17962062 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17962062 Red Pezzo
17952062 White Pezzo
17972062 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17962062 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8336R1
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
These robust and sturdy hand scrapers are ideal for easily scraping large areas due to their huge blade size and handle. The performance is further enhanced by the fact that the scrapers are made out of polypropylene for very good chemical resistance.
  • Robust and incorporates a large, sturdy handle
  • Large 250 mm wide blade
  • Comes in 3 distinctive colors
Specifica
Product Type Scraper
Color-coded No
Materiale maniglia Polypropylene
Tipo di maniglia Polypropylene
Tipo di punta Flat
Scent Regular scent
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Monouso Reusable
Materiale Polypropylene
Size 250 mm