Learn More
asecos™ Hand-Shovel
Codice prodotto. 17876416 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
187.00 mm
240.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876416 187.00 mm Pezzo
17866406 240.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17876416 Fornitore asecos™ N. del fornitore 14369
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hand Shovel is designed for spreading and picking up granules.
  • Hand shovel for granules.
  • PP
  • red
Specifica
Materiale Polipropilene
Tipo Shovel
Lunghezza (sistema imperiale) 7.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 187.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 187.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.43 in.
Altezza (sistema metrico) 138.00 mm
Peso (sistema imperiale) 0.42 lb.
Peso (sistema metrico) 0.19 kg