Learn More
UVP Dual Tube Handheld UV Lamp
Codice prodotto. 10712467
Cambia vista
Click to view available options
Wattage:
6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wattage Dimensione della confezione
10712467 6 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10712467 Fornitore UVP N. del fornitore 95000706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.99€
    356.11€ / pezzi 1
    Risparmia 116.88€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Select from longwave, midrange, shortwave or combination longwave and shortwave in the same lamp. UVP Ultra Violet Product™ Handheld UV Lamp uses two separate UV tubes for greater intensity than split-tube 6 watt models.
  • Lightweight, A/C powered, and portable
  • 6 watt portable lamp
  • Wavelengths: 365nm longwave and 254nm shortwave.
  • Two separate tubes. Durable plastic construction
  • Lamp cord: 2.4m
  • Dimensions: 378 x 81 x 64mm
  • Weight: .09kg
  • Use with J-129 stand for hands-free operation.
Specifica
Tensione 230 V
Wattage 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensioni (L x P x A) 378 x 81 x 64 mm
Requisiti elettrici 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Include 2 separate tubes
Intensità dell'illuminazione 1350/1200 μWcm2
Materiale Plastic
Modello UVGL-58
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Portable UV Lamp