Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Strumento manuale per identificare le misure di tappi e tubi
Codice prodotto. 11392204
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11392204 Plastica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11392204 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F133920000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Determina facilmente la dimensione corretta del sughero o del tappo necessario per qualsiasi fiasca, bottiglia
  • Inserire il calibro triangolare sottile nel recipiente e leggere la dimensione corretta del tappo in corrispondenza della sommità del collo
  • Due scale in dotazione: una per tappi in gomma e vinile, l'altra per tappi in sughero
  • Il lato posteriore ha una scala circolare per misurare tubi con diametri esterni compresi tra 4 e 52 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasche, flaconi
Materiale Plastica
Product Type Misuratore tubi