Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Touch Electronic Repeating Pipette
Codice prodotto. 16328007 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL to 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16328007 1 μL to 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16328007 Fornitore BRANDTECH™ BRAND™ N. del fornitore 705200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00€
    849.55€ / pezzi 1
    Risparmia 125.45€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
BRAND™ HandyStep™ Touch Electronic Repeating Pipette features touch-screen controls for intuitive operation.
  • The HandyStep™ touch features a variety of customizable modes including settings, multi-dispensing, auto-dispensing, and pipetting, with the ability to save your favorites
  • Operates through a simple and intuitive touch-screen interface
  • Compatible with all standard repeating tips
  • Automatically recognizes BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser tips
  • The Auto Dispensing learning function significantly reduces repetitive motion by up to 97%
  • Equipped with motorized tip ejection
  • Powered by a lifelong lithium-ion battery for enduring performance
  • Multi-llingual capabilities with support for English, Spanish, French, German, and Chinese
  • Inductive charging stand available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.50%
Tipo di batteria Lithium Ion
Clip Tip No
Punte compatibili PD-Tip II
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Dispensing Speed 8 Adjustable Speeds
Monouso Reusable
Da utilizzare con PD-Tip II
Materiale Polycarbonate, PBT, Glass, Silicone, PEEK
Modello HandyStep Touch
Numero di canali 1
Programmabilità 10 Favorites
Sterilità Non-sterile
Tipo Electronic Repeating Pipette
Volume (sistema metrico) 1 μL to 50 mL
Display Backlit Color Touch Screen
Da utilizzare con (apparecchiatura) PD-Tips II
Include DE-M marking, performance certificate, operating manual, quick reference guide, wall/shelf mount, lithium-ion battery, universal power adapter, USB type C cable
Numero di velocità 8
Temperatura (sistema metrico) operativa 15° to 40°C
Warranty 2 Year
Lunghezza (sistema metrico) 6 cm
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz