Learn More
DuraLab Secchio sospeso con coperchio a clip per carrelli da laboratorio
Codice prodotto. 30280259
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Basket
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280259 Basket Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280259 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05€
    20.45€ / pezzi 1
    Risparmia 1.60€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Carrello da laboratorio con secchio sospeso dotato di coperchio a clip, integrabile nella gamma di carrelli da laboratorio DuraLab.
Il secchio sospeso per carrelli da laboratorio si integra perfettamente con la gamma di carrelli da laboratorio DuraLab, appendendolo facilmente alle estremità dei carrelli. Dotato di un coperchio a clip, il secchio sospeso garantisce un contenimento sicuro del contenuto, pur rimanendo facilmente rimovibile per un comodo accesso. Caratteristiche:
  • Realizzato in polietilene (PE)
  • Si fissa alle estremità dei carrelli da laboratorio
  • Ideale per lo stoccaggio o la raccolta dei rifiuti
  • Coperchio a clip incluso
  • Capacità di 24 litri
Specifica
Product Type Basket
Colore Black
Not compatible with DuraLab Laboratory Trolleys with deep shelves.