Learn More
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11394305 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 1536
pezzi 2304
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Filtrato unitSize
11394305 200 μl Con filtro pezzi 2304
11374305 20 μl Con filtro pezzi 2304
11334305 50 μl Non-filtered pezzi 2304
11384295 200 μl Non-filtered pezzi 2304
12201627 1000 μl Con filtro pezzi 1536
11314315 50 μl Con filtro pezzi 2304
11384285 1000 μl Non-filtered pezzi 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11394305 Fornitore Axygen™ N. del fornitore TTF200CBKHTRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.58€
    440.61€ / pezzi 2304
    Risparmia 41.97€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Puntali neri per un'erogazione accurata dei campioni
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.
  • 1000 μL Liquid Level Sensing Tips
  • 96 Tip format
  • Conductive Black Polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head
  • Certifications
    Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume (sistema metrico) 200 μl
    Filtrato Con filtro
    Sterilità Sterile
    Colore Nero
    Autoclavabile
    Certificazione/Conformità Non ANSI
    Da utilizzare con (applicazione) Per erogazione accurata dei campioni
    Formato In rack
    Stile punta Filtro, in rack, Round
    Imballaggio Hanging Tip Rack
    Quantità 24 Racks/Cs.
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head
    Materiale Polipropilene