Learn More
Hanna Instruments™ pH Electrode Cleaning Solution
Codice prodotto. 11584387
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
230 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11584387 230 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11584387 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI7061M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.95€
    18.23€ / pezzi 1
    Risparmia 13.72€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eliminates impurities and residues that are left on electrode surfaces when immersed in samples during measurement or when stored incorrectly. Hanna Instruments™ pH Electrode Cleaning Solution dissolves any mineral deposits or other coatings by soaking up to 20 minutes.
General purpose cleaning solution that can be used for a variety of applications.
  • Eliminates impurities and residues that are left on electrode surfaces when immersed in samples during measurement or when stored incorrectly.
  • Dissolves any mineral deposits or other coatings by soaking up to 20 minutes.
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 230 ml
Tipo di soluzione di riempimento Acquoso
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione di impurità e residui dagli elettrodi per pH
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.