Learn More
Hanna™ Instruments Standard DO Probe
Codice prodotto. 10469880
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
4 m
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
10469880 4 m pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10469880 Fornitore Hanna Instruments N. del fornitore HI76407A/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.34€
    136.76€ / pezzi 5
    Risparmia 159.58€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Tipo Dissolved Oxygen Screw Cap Membranes
Lunghezza (sistema metrico) cavo 4 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hanna portable polarographic dissolved oxygen probes
Membrana Polytetrafluoroethylene (PTFE)