Learn More
Hanna™ Instruments Standard DO Probe
Product Code. 10469880
Change view
Click to view available options
Length (Metric) Cable:
4 m
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Cable Unit Size
10469880 4 m Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10469880 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI76407A/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.34€
    136.76€ / pezzi 5
    Risparmia 159.58€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Type Dissolved Oxygen Screw Cap Membranes
Length (Metric) Cable 4 m
For Use With (Equipment) Hanna portable polarographic dissolved oxygen probes
Membrane Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.