Learn More
Hanna Instruments™ pH Electrode Cleaning Solution
Codice prodotto. 11574387
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11574387 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11574387 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI7061L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eliminates impurities and residues that are left on electrode surfaces when immersed in samples during measurement or when stored incorrectly. Hanna Instruments™ pH Electrode Cleaning Solution dissolves any mineral deposits or other coatings by soaking up to 20 minutes.
General purpose cleaning solution that can be used for a variety of applications.
  • Eliminates impurities and residues that are left on electrode surfaces when immersed in samples during measurement or when stored incorrectly.
  • Dissolves any mineral deposits or other coatings by soaking up to 20 minutes.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Tipo di soluzione di riempimento Acquoso
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione di impurità e residui dagli elettrodi per pH