Learn More
Brady™ Ultimate Security Padlock
Descrizione
- Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Ultimate Security Padlock |
| Colore | Black |
| Materiale | Hardened Alloy Steel |
| Descrizione | Ultimate Security Padlock |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 11 mm |
| Dimensioni (L x P) | 63.00 x 85.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 26.00 mm |
| Material (Shackle) | Hardened Alloy Steel |
| N. di perni | 7 |
| Vedi altri risultati |