Learn More
Brady™ Ultimate Security Padlock
Codice prodotto. 15643537 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza maniglione (sistema metrico):
26.00 mm
50.00 mm
75.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza maniglione (sistema metrico) Dimensione della confezione
15643537 50.00 mm pezzi 2
11791286 26.00 mm 1 BX
15633537 26.00 mm pezzi 2
11701296 50.00 mm 1 BX
11726785 75.00 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15643537 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    238.25€ / pezzi 2
    Risparmia 25.75€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
The 7 pin disk cylinder gives ultimate protection against manipulation and key interchanges.
  • Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifica
Product Type Ultimate Security Padlock
Alternate Part Number SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Colore Black
Materiale Hardened Alloy Steel
Descrizione Ultimate Security Padlock
Diametro (sistema metrico) maniglione 11 mm
Dimensioni (L x P) 63.00 x 109.00 mm
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 50.00 mm
Material (Shackle) Hardened Alloy Steel
N. di perni 7
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 63 mm