Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Balls
Codice prodotto. 10174492 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10174492 15 mm Pezzo
10771613 30 mm Pezzo
10771423 40 mm Pezzo
10054881 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10174492 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.368.0108
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MM 200 andmm 400
Materiale Hardened Steel