Descrizione
- Max Temperature: 1280°C
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C540 |
| Capacità (sistema metrico) | 9 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1280°C |
| Tipo | Hardening Furnace |
| Stile | Tabletop |
| Controllo della temperatura | Minutes to Max Temp: 180 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 250 x 250 x 140 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 800 x 650 x 600 mm |