Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
Codice prodotto. 17398029 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo di unità di controllo:
B500
C540
Controllo della temperatura:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Controllo della temperatura Dimensione della confezione
17398029 40 L B500 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17308029 9 L C540 Minutes to Max Temp: 180 Pezzo
17318029 11 L B500 Minutes to Max Temp: 180 Pezzo
17328029 11 L C540 Minutes to Max Temp: 180 Pezzo
17338029 11 L B500 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17348029 11 L C540 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17358029 17 L B500 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17368029 17 L C540 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17378029 30 L B500 Minutes to Max Temp: 105 Pezzo
17308039 40 L C540 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
17318039 60 L B500 Minutes to Max Temp: 120 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17398029 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore N05H1NKNE
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.
  • Max Temperature: 1280°C
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifica
Tipo di unità di controllo B500
Capacità (sistema metrico) 40 L
Temperatura (sistema metrico) 1280°C
Tipo Hardening Furnace
Controllo della temperatura Minutes to Max Temp: 120
Dimensioni interne (L x P x A) 350 x 500 x 250 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 1040 x 1250 x 1340 mm