Learn More
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Codice prodotto. 31910404 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Dimensione della confezione:
750 rotoli
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
31910404 Yellow 6 x 15 mm 750 rotoli
31910371 White 6 x 17 mm 750 rotoli
31910380 Yellow 6 x 17 mm 750 rotoli
31910368 White 6 x 15 mm 750 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31910404 Fornitore Brady™ N. del fornitore 313455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20€
    64.71€ / 750 rotoli
    Risparmia 4.49€
    6% Sconto
In stock
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Yellow
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-sided
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, BMP61
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensioni (L x P) 6 x 15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.59 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 15 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.24 in.
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Alternate Part Number M6-220-423-YL