Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi per M6/M7
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
Marca:  Brady™ 173228
Codice prodotto. 17898994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.30€
    51.27€ / pezzi 1
    Risparmia 4.03€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
  • La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 110°C (da -94 a 230°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Continuous
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-70°C to +110°C
0.076 mm
50 ft.
0.5 in.
M7C-500-423
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
50 ft.
-94°F to +230°F
0.003 in.
50 ft. x 0.5 in.
15.24 m
12.7 mm