Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi
Codice prodotto. 17851469 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.75 x 1.5 in.
0.75 x 1.63 in.
1.5 x 0.75 in.
Colore:
Black, White
Green, White
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
pezzi 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17851469 1.5 x 0.75 in. Green, White M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) pezzi 250
17801399 0.75 x 1.63 in. Black, White M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) pezzi 250
17819054 0.75 x 1.5 in. Green, White M710, BMP71 pezzi 250
17831599 0.75 x 1.5 in. Green, White M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) pezzi 250
17831669 0.75 x 1.5 in. Black, White M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17851469 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173806
Spedizione stimata: 07-01-2027
Il poliestere permanente (B-423) è omologato UL per esterni su vetro, plastica in poliestere termoindurente e plastica in fluoruro di polivinile a supporto dell’identificazione di pannelli solari.
  • Il poliestere è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari
  • La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Green, White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensioni (L x P) 1.5 x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Alternate Part Number M6-30-423-TEST