Learn More
BTX™ Needle L-Shaped Platinum Electrode Kit for Electroporators
Codice prodotto. 15447340
Cambia vista
Click to view available options
Pulse Form:
Square Wave
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pulse Form Dimensione della confezione
15447340 Square Wave Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15447340 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    1231.10€ / pezzi 1
    Risparmia 203.90€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
Needle L-Shaped Platinum Electrode Kit with ultra thin diameter electrodes for in vivo applications.
  • Accessory for Electroporators
  • Enables pinpoint transfection for greater ease and efficiency in fragile tissue
  • L-shaped electrodes available in 3 mm tip length
Specifications
Formato Kit
Da utilizzare con (applicazione) Ex-vivo or in-vivo tissues gene or drug delivery. Nuclear Transfer
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM830, Gemini X2, ECM2001+
Materiale Platinum
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type L-shaped Electrodes
Tensione 100 V
Forma dell'elettrodo L-shaped
Include 2 extended L-shaped platinum needles ultra thin electrodes and connecting cable
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.12 in.
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 3 mm
Quantità 1 Ea.
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Plug to Micrograbber
Pulse Form Square Wave
Show More Show Less
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.