Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC, BC1020
Codice prodotto. 31767521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Chromatography Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31767521 Chromatography Filter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31767521 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7100236866
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Harvest RC Chromatographic Clarifier is a single stage single-use chromatographic clarification solution designed for harvesting and clarification of modern cell cultures. Clarification with this solution offers fewer processing steps, higher yield and lower production time and costs.
  • Semplificazione delle operazioni di chiarificazione dei fluidi di coltura cellulare ad alta densità.
  • Rimozione di cellule, detriti cellulari e DNA
  • Ottimizzato per colture cellulari CHO ad alta densità PCV (5-8% PCV)
  • Sostituzione delle fasi di chiarificazione della membrana primaria, secondaria e di protezione.
  • Recupero tipico del prodotto del 95% (capsule)
  • Mezzo di raccolta cromatografico sintetico con estraibili chimicamente definiti.
  • Scalabilità prevedibile dalla scoperta alla produzione.
  • Costi di produzione totali inferiori rispetto alla centrifugazione e filtrazione di profondità.
  • Consumo inferiore di buffer e acqua rispetto alla filtrazione di profondità.
  • Le capsule si adattano ai flussi di lavoro dalla scala di laboratorio alla produzione.
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Filter Capsule
Materiale (membrana) PES
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Tipo Chromatography Filter