Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC, BT500
Codice prodotto. 31767516 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Chromatography Filter
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31767516 Chromatography Filter pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31767516 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7100302871
Spedizione stimata: 15-12-2026
The Harvest RC Chromatographic Clarifier is a single stage single-use chromatographic clarification solution designed for harvesting and clarification of modern cell cultures. Clarification with this solution offers fewer processing steps, higher yield and lower production time and costs.
  • Semplificazione delle operazioni di chiarificazione dei fluidi di coltura cellulare ad alta densità.
  • Rimozione di cellule, detriti cellulari e DNA
  • Ottimizzato per colture cellulari CHO ad alta densità PCV (5-8% PCV)
  • Sostituzione delle fasi di chiarificazione della membrana primaria, secondaria e di protezione.
  • Recupero tipico del prodotto del 95% (capsule)
  • Mezzo di raccolta cromatografico sintetico con estraibili chimicamente definiti.
  • Scalabilità prevedibile dalla scoperta alla produzione.
  • Costi di produzione totali inferiori rispetto alla centrifugazione e filtrazione di profondità.
  • Consumo inferiore di buffer e acqua rispetto alla filtrazione di profondità.
  • Le capsule si adattano ai flussi di lavoro dalla scala di laboratorio alla produzione.
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Filter Capsule
Materiale (membrana) PES
Sterilità Non-sterile
Quantità 6/Cs.
Tipo Chromatography Filter