Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC, CT15
Codice prodotto. 31767517 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Chromatography Filter
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31767517 Chromatography Filter pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31767517 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7100245350
Spedizione stimata: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Harvest RC Chromatographic Clarifier is a single stage single-use chromatographic clarification solution designed for harvesting and clarification of modern cell cultures. Clarification with this solution offers fewer processing steps, higher yield and lower production time and costs.
  • Semplificazione delle operazioni di chiarificazione dei fluidi di coltura cellulare ad alta densità.
  • Rimozione di cellule, detriti cellulari e DNA
  • Ottimizzato per colture cellulari CHO ad alta densità PCV (5-8% PCV)
  • Sostituzione delle fasi di chiarificazione della membrana primaria, secondaria e di protezione.
  • Recupero tipico del prodotto del 95% (capsule)
  • Mezzo di raccolta cromatografico sintetico con estraibili chimicamente definiti.
  • Scalabilità prevedibile dalla scoperta alla produzione.
  • Costi di produzione totali inferiori rispetto alla centrifugazione e filtrazione di profondità.
  • Consumo inferiore di buffer e acqua rispetto alla filtrazione di profondità.
  • Le capsule si adattano ai flussi di lavoro dalla scala di laboratorio alla produzione.
Spezifikation
Monouso Single-use
Tipo di filtro Filter Capsule
Materiale (membrana) PES
Sterilità Non-sterile
Quantità 12/Cs.
Tipo Chromatography Filter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.