Learn More
3M™ Harvest RC
Codice prodotto. 17387479
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
17387479 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17387479 Fornitore 3M™ N. del fornitore EMP533HRC2FA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Harvest RC is the next generation in harvest and clarification technology for high cell density cultures.
  • Single-stage, single-use chromatographic clarification solution.
  • Replaces primary, secondary, and guard membrane clarification stages.
  • Remove cells, cell debris and DNA (< 500 ppb) from the harvested cell culture fluid.
  • High mAb product recovery (90 to 95%).
  • Predictably scales from laboratory to manufacturing.
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 24.1 cm
Volume (sistema metrico) 10 L
Descrizione Model: BC1020