Learn More
Hastelloy C™ gauze, 40 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 321.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15427285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.FL
75 x 75 mm
33.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15437285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.GT
150 x 150 mm
97.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15447285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.HB
300 x 300 mm
321.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Hastelloy C is used in combustion chambers, heat-treating equipment, collector rings, combustion chambers and exhaust stacks for high-heat applications in for conventional aircraft and jets, pipe connections, pumps and valves for oil refinery, chemical and petrochemical applications. Also used in components exposed to flue gas or flue gas desulfurization plants.