Learn More
Alfa Aesar™ Hastelloy C™ gauze, 40 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046690.HB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15447285
  • 285.00€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 1
Specifica
Hastelloy C™ gauze
40 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
40 Mesh
Wire Cloth
300 x 300 mm
MFCD00801065
Insoluble in water.
Videos
SDS Documenti