missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Haynes™ 25 gauze, 20 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire

Marca:  Alfa Aesar™ 046645.GT

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15447275

  • 57.86€ / Pezzo


Spedizione stimata: 24-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Haynes™ 25 gauze
20 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Wire Cloth
150 x 150 mm
20 Mesh
Videos
SDS Documenti
Certificati