Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
Codice prodotto. 17896556 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896556 205 L Pezzo
17866526 25 L Pezzo
17836526 30 L Pezzo
17826556 32 L Pezzo
17816436 41 L Pezzo
17836356 45 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17896556 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27866
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 54.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 205 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 48.66 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1236.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 48.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 1236.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 82.68 in.
Altezza (sistema metrico) 2100.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 32.13 in.
Profondità (sistema metrico) 816.00 mm
Peso (sistema imperiale) 242.51 lb.
Peso (sistema metrico) 110 kg