Learn More
asecos™ Hazardous Substances Extendable Rack
Codice prodotto. 17826356 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
40 L
Peso (sistema metrico):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Peso (sistema metrico) unitSize
17826356 30 L 49 kg Pezzo
17856466 30 L 52 kg Pezzo
17866416 30 L 64 kg Pezzo
17876526 40 L 57 kg Pezzo
17866496 40 L 64 kg Pezzo
17896446 40 L 83 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17826356 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27854
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of aggressive chemicals.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars.
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable.
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed).
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Polyethylene sumps with high resistance against aggressive chemicals (such as acids and alkalis).
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 30 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 39.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1012.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 1012.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 25.08 in.
Profondità (sistema metrico) 637.00 mm
Peso (sistema imperiale) 108.03 lb.
Peso (sistema metrico) 49 kg